形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 153-333-75
長度 × 厚度
100 mm × 0.5 mm
外徑 × 內徑
6.35 mm × 5.35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF15333375-2EA | 4061829961923 |
GF15333375-5EA | 4061831012125 |
GF15333375-1EA | 4061825427904 |
GF15333375-10EA | 4061829942052 |