Merck
GF14196067
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
别名:
NI006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141729
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.8%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 141-960-67
電阻係數
6.97 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
平均粒徑
3-7 μm (FSSR)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract,Skin
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3