化驗
≥99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 137-500-06
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF13750006-2EA | 4061821123671 |
GF13750006-10EA | 4061821123657 |
GF13750006-1EA | 4061821123664 |
GF13750006-5EA | 4061821123688 |