形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 136-558-53
長度
200 mm
外徑
3.0 mm
壁厚
0.9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF13655853-1EA | 4061821144522 |
GF13655853-2EA | 4061821144539 |
GF13655853-10EA | 4061821144515 |
GF13655853-5EA | 4061821144546 |