Merck
GF13405126
foil, thickness 0.004 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
别名:
SB000060
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sb
CAS号:
分子量:
121.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141704
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 134-051-26
電阻
41.7 μΩ-cm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.004 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)