Merck
GF13149176
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, purity 99.99%
别名:
RE007905
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141737
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 131-491-76
長度
25 mm
直徑
1.5 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI 密鑰
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)