Merck
GF12151853
lump, 8 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.2%
别名:
ZR006151
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.2%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 121-518-53
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
8 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N