化驗
99.9%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 113-102-75
電阻係數
57 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大尺寸
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y]
InChI
1S/Y
InChI 密鑰
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3