Merck
GF08840404
lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99.95%
别名:
SI006102
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Si
CAS号:
分子量:
28.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141911
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 088-404-04
重量
500 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI 密鑰
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)