GF07846511
别名:
CO810220
1 of 10
Sigma-Aldrich
266647
钴
266981
镍
266639
266299
铬
1.12277
Nickel
203904
463728
锰
203076
Millipore
WP6122050
耐化学腐蚀泵,220 V/50 Hz
267511
钨
foil
Goodfellow 078-465-11
10 m
50.8 mm
0.018 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。