GF04052630
别名:
FF210275
light tight (lt)
annealed (quarter hard)foil (quarter hard)
Goodfellow 040-526-30
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。