GF03264353
别名:
AM326315
1 of 10
GF35479547
Polyamide - Nylon 6, 6
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
Sigma-Aldrich
429252
聚(对苯二甲酸)
428116
聚丙烯
81388
聚氯乙烯
434272
聚乙烯
DWK07-1200
Wheaton® Microliter μlplate Shallow Polypropylene
665800
聚四氟乙烯 制备
81387
GF06550871
granular
Goodfellow 032-643-53
100 g
3 mm
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。