GF03234136
别名:
FF010300
1 of 10
Sigma-Aldrich
677426
铁镍合金
265527
银
Z169064
钻石玻璃刀
654507
氯化镍(II) 六水合物
GF03944392
Invar® - controlled expansion alloy
697745
钴
GF19854254
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
339350
氯化镍(II)
283622
氢氧化镍(II)
GF25871160
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
foil (annealed)
Goodfellow 032-341-36
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。