形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 030-538-21
尺寸
250 × 250 mm
厚度
0.8 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF03053821-10EA | 4061825041810 |
GF03053821-1EA | 4061825041827 |
GF03053821-2EA | 4061825041834 |
GF03053821-5EA | 4061825041841 |