GF01840632
别名:
W 118100
1 of 10
Supelco
1.10004
铁测试
Sigma-Aldrich
267511
钨
267554
BMSDP0150E
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer with 6mm horn and soundproof box
Z600288
Hellma® 半微量吸收比色皿
Z276669
紫外线石英比色皿
1.10024
铵测试
Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
1.10020
Nitrate Test 硝酸盐
Z600091
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
bars
Goodfellow 018-406-32
25 mm × 25 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。