GEPR52-L
1 of 10
Sigma-Aldrich
06522
DPX封片剂用于组织学
1.00579
DPX new
317616
D.P.X.
Z188956
Kimwipes® 一次性纸巾
D6429
杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖
D5796
03989
Eukitt® 快速硬化封固剂
D8537
杜氏磷酸盐缓冲盐水
F2442
胎牛血清
M8403
McCoy 5A培养基
package of 1 ea
Cytiva PR52-L
not available in Japan
29 cm × 29 cm
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.