Merck
E20004
Sigma-Aldrich
2-环己酮甲酸乙酯
95%
别名:
2-环己酮基羧酸乙酯, 2-(乙氧羰基)环己酮, 乙基 2-环己酮甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS号:
分子量:
170.21
Beilstein:
608356
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
95%
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)