产品名称
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
化驗
99%
形狀
powder
顏色
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
溶解度
methanol: 2.5%
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI 密鑰
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
一般說明
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
應用
NLO material
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3