主要文件
DWKWGW231P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 250 mL
别名:
WGW231P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103209
NACRES:
NB.43
材料
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Azlon WGW231P
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特點和優勢
Precision jet tip for fine control
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)