主要文件
DWKW242836
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 30 mL
别名:
W242836
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
white bottle
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
WHEATON® W242836
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Opthalmic, IVD Kits, Other
特點和優勢
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)