主要文件
DWKBWP0500AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 500 mL
别名:
BWP0500AP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121818
NACRES:
NB.43
材料
round amber polypropylene bottle
wide-neck
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Azlon BWP0500AP
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
特點和優勢
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)