主要文件
DWKBGE342P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
别名:
BGE342P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121818
NACRES:
NB.43
材料
translucent high-density polyethylene
特點
cap Plug
graduated
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Azlon
容量
2000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ideal for storage of liquid and powder samples
特點和優勢
Space saving square design
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)