主要文件
DWK261312304
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (22 mL), straight rim, tube diam. (18 mm) , External Thread
别名:
261312304
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.17
材料
borosilicate glass
無菌
sterile; autoclaved
特點
graduations: no
包裝
case of 100 ea
製造商/商標名
DURAN® 261312304
管直徑
(18 mm) , External Thread
管容積
(22 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)