主要文件
DWK241934706
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck joint: ST/NS 45/40
别名:
241934706
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3 flask
flat
接合處
joint: ST/NS neck45/40
滅菌相容性
autoclavable compatible
特點
without cap
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 241934706
培養瓶容量
(500 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
其他說明
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)