主要文件
DWK241702706
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
别名:
241702706
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass flask
round bottom
接合處
joint: ST/NS neck29/32
特點
lid
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 241702706
培養瓶容量
(100 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)