主要文件
DWK231752155
Disposable Culture Tube
别名:
231752155
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.13
材料
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
接合處
Joints (GL 18)
特點
seal (rubber)
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
231752155
寬度 × 長度
16 mm × 160 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Preparation cell culture, sample collecting, storage
特點和優勢
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)