主要文件
DWK213632805
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 120 mm × 60 mm × 180 mm
别名:
213632805
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 213632805
bottle W × L × H
120 mm × 60 mm × 180 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
storage
特點和優勢
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)