主要文件
DWK209549
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 164 mm, 53-410
别名:
209549
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
包裝
pkg of 48 ea
製造商/商標名
WHEATON® 209549
瓶直徑 × 高度
72 mm × 164 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Superior double seal closure for leak resistance
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)