主要文件
DWK209170
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
别名:
209170
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
包裝
pkg of 24 ea
製造商/商標名
WHEATON® 209170
瓶直徑 × 高度
91 mm × 210 mm
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Superior double seal closure for leak resistance
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)