主要文件
DWK209165
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
别名:
209165
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
包裝
pkg of 72 ea
製造商/商標名
WHEATON® 209165
瓶直徑 × 高度
32 mm × 69 mm
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Superior double seal closure for leak resistance
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)