Key Documents
DC801
Sigma-Aldrich
Drop Casting Die Chip
DC801
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NC.13
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
特點
electrode 80 pin
hall
包裝
pkg of 16 die
製造商/商標名
DC801
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome