化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4431 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
密度
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup