Merck
D308
Sigma-Aldrich
十氢化-2-萘酚
97%
别名:
十氢-β-萘酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H17OH
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
773927
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChI 密鑰
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)