Merck
D15901
Sigma-Aldrich
5,6-二氨基-1,3-二甲基尿嘧啶 水合物
technical grade
别名:
5,6-二氨基-1,3-二甲基-2,4(1H,3H)-嘧啶二酮, NSC 15493
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N4O2 · xH2O
CAS号:
分子量:
170.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
157451
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
solid
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
InChI 密鑰
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为参与合成生物活性分子的反应物,包括:
  • 1H-咪唑-1-基取代8-苯基黄嘌呤,作为腺苷受体配体
  • 经环缩合反应形成嘧啶嘌呤二酮
  • 茶碱衍生物,作为腺苷受体拮抗剂
  • 蝶啶类似物,作为单胺氧化酶B和一氧化氮合酶抑制剂
  • 稠三环黄嘌呤
  • 镉-尿嘧啶亚氨基乙基吡啶复合物,作为针对C6神经胶质瘤细胞的抗增殖剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)