Merck
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-二甲氧基苯乙酮
97%
别名:
2,4-二甲氧基乙酰苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
180.20
Beilstein:
511947
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
D129402-100G
D129402-25G4061833559284