Merck
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-二乙基脲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5NHCONHC2H5
CAS号:
分子量:
116.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES 字串
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)