主要文件
CLS999815
康宁®酚醛帽,PTFE 内衬
15-415 thread
别名:
康宁 ® 9998
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.43
材料
PTFE liner
black phenolic cap
製造商/商標名
Corning 9998-15
高度
~16 mm
接頭
15-415 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些可重复使用的康宁盖采用特殊配制的树脂制成,以抵抗高压灭菌中温度和蒸汽的影响。瓶盖上粘有橡胶衬垫,衬垫上牢固粘合 PTFE 接口,以提供高度惰性密封面。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)