主要文件
CLS9944920X
Pyrex®一次性培养管,螺旋盖式,圆底
capacity 30.0 mL
别名:
Corning® 99449
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom tube
螺紋尺寸
18-415
無菌
non-sterile
特點
cap: no
包裝
pack of 250
case of 500
製造商/商標名
Corning 99449-20X
外徑 × 長度
20 mm × 150 mm
容量
30.0 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Pyrex® 培养管由低膨胀硼硅玻璃制成。
  • 非常适合用于组织培养和一般细菌学应用。
  • 螺旋盖管不配有盖子。
管由硼硅玻璃制成。 螺旋盖管不配有盖子。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)