主要文件
CLS9944516XX
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 23.0 mL
别名:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass
round bottom tube
描述
bulk packed
無菌
non-sterile
特點
cap: no
包裝
pkg of 1000 ea
製造商/商標名
Corning 99445-16XX
外徑 × 長度
16 mm × 150 mm
容量
23.0 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Single-use culture tubes are convenience packed.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)