主要文件
CLS985025XX
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 59.0 mL
别名:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom tube
無菌
non-sterile
特點
cap: no
包裝
pack of 36 ea
case of 72
製造商/商標名
Corning 9850-25XX
容量
59.0 mL
直徑×長度
25 mm × 150 mm
顏色
clear
適合性
suitable for (plant culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS985025XX-72EA4061831676266