主要文件
CLS832040
Pyrex® heavy-duty tube with pour-out
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
别名:
Corning® 8320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.43
材料
conical bottom tube (Short)
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Corning 8320-40
存貨情形
not available in EU
外徑 × 長度
29 mm × 116 mm
容量
40 mL
相关类别
一般說明
Short-conical bottom.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)