主要文件
CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
别名:
Corning® 7102
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
glass
特點
class A
graduation
包裝
case of 12 ea
pack of 6 ea
製造商/商標名
Corning 7102-1X
體積測量範圍
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
長度
318 mm
容量
0.5 mL
顏色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Have larger tip openings for faster delivery.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)