主要文件
CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
别名:
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
特點
cap: no
包裝
case of 1 ea
pack of 1 ea
製造商/商標名
Corning 6942-17L
存貨情形
not available in EU (Not available in EU countries)
外徑 × 高度
305 mm × 305 mm
瓶頸直徑
305 mm
容量
17.0 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)