主要文件
CLS49601L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 34/45
别名:
bottom flask, flask round, flask round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
接合處
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard taper joint
包裝
pack of 1
case of 4
製造商/商標名
Corning 4960-1L
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With full length joints.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)