主要文件
CLS44202XL
Pyrex ® Fernbach 培养瓶
capacity 2,800 mL
别名:
康宁 ® 4420
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
接合處
joint stopper13
無菌
non-sterile
特點
cap: no
closure type Beaded rim
包裝
case of 6
製造商/商標名
Corning 4420-2XL
外徑 × 高度
~205 mm × 230 mm
容量
2,800 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于培养需要较大表区域体积比的微生物的广口设计。也可用于血清生产。参考文献: 工业和工程化学 ,第 21 卷,第 12 期,1198。
注: 不要在小于烧瓶底部的热源上使用该烧瓶。烧瓶加热不均匀可能导致破损。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)