主要文件
CLS396550
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 51 mm × 95 mm
别名:
Corning® 3965
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
描述
for use with bottles
製造商/商標名
Corning 3965-50
外徑 × 高度
51 mm × 95 mm
軟管出水口外徑
11.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)