主要文件
CLS3296030F
Pyrex® 古氏坩埚,低轮廓,配有滤板
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
别名:
Corning® 32960
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Corning 32960-30F
容量
30 mL
盤直徑
30 mm
孔徑
4-5.5 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特别适合将沉淀物在 110°C 干燥为恒定重量的分析工作。也适用于更高的温度,这种情况下建议使用电炉加热。坩埚不能承受温度的突然变化。为了避免应变,温度下降到 250°C 之前不能从炉中取出。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS3296030F-1EA
CLS3296030F-12EA4061833883877