主要文件
CLS3026500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 500 mL
别名:
Corning® 3026
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 5.0 mL
製造商/商標名
Corning 3026-500
tol. measuring range
2.0 mL
容積
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Calibrated "to deliver".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)