主要文件
CLS30245
Pyrex® 单公制刻度量筒,经“移取体积"校正
volume 5 mL
别名:
Corning® 3024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 0.1 mL
製造商/商標名
Corning 3024-5
tol. measuring range
0.1 mL
容積
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 可拆卸 PE 缓冲保护器,配备 25mL 至 1,000mL 容量
混合装为小容量使用者而设计,包含 10mL、25mL、50mL、100mL 和 250mL 各一只。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)