主要文件
CLS302425
Pyrex® 单公制刻度量筒,经“移取体积"校正
volume 25 mL
别名:
Corning® 3024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 0.2 mL
製造商/商標名
Corning 3024-25
tol. measuring range
0.3 mL
容積
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 可拆卸 PE 缓冲保护器,配备 25mL 至 1,000mL 容量
混合装为小容量使用者而设计,包含 10mL、25mL、50mL、100mL 和 250mL 各一只。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)